Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Boot Covers
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Sohlenart:
Rutschfest
Standard
Beschreibung
- Befestigungsbänder
- Mit elastischem Oberteil und abgesteppten Innennähten
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
- Hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
- Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universal |
Material | Tyvek |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Sterilität | Steril |
Verschlusstyp | Elastische Oberseite mit Schnüren zum Festziehen |
Sohlenart | Standard |
Zertifizierung/Konformität | PSA-Kategorie III, EN 1149-5 |
Verpackungsmenge | 200/Packung |
Höhe (angloamerikanisch) | 18.9 in. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
DPT007 Tyvek accessories flyer UK
DateigrößeVersion: 515.8 kB
DPT007 Tyvek accessories flyer GE
DateigrößeVersion: 488.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ 500 Boot Covers >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur