Learn More
Fisherbrand™ Tyvek™ Kat. III Overall
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Bieten mehr Schutz als gleichwertige SMS-Kleidungsstücke
- Robuster als mikroporöse Folien
- Robust und dennoch leicht (weniger als 180 g/Kleidungsstück)
- Elastischer Gesichts-, Handgelenk-, Taillen- und Fußgelenkbereich
- Antistatische Behandlung auf der Außenseite
- Genähte externe Nähte in Gelb für die visuelle Identifizierung und Unterscheidung
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
Größe | M |
Material | Polyethylen |
Farbe | Weiß |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Hood Type | 2-teilig |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
Fisherbrand Tyvek Cat III Coveralls
DateigrößeVersion: 230.6 kB
Fisherbrand Tyvek Cat III Coveralls
DateigrößeVersion: 127.2 kB
Brochures
14177 FB NPI Fisherbrand Tyvek Cat III Coveralls EN
DateigrößeVersion: 230.6 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tyvek™ Kat. III Overall >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur