Learn More
Invitrogen™ Tyramide Conjugates
Thermo Fisher Scientific bietet eine große Auswahl an hellen Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus oder Biotin XX Tyramid-Konjugaten. Diese Tyramid-Konjugate werden bei der Tyramid-Signalamplifikation (TSA), auch als katalysierte Reporterabscheidung (CARD, Catalyzed Reporter Deposition) bezeichnet, verwendet.
Marke: Invitrogen™ B40956
294.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Fisher Scientific offers a wide variety of bright Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus or Biotin XX tyramide conjugates. These tyramide conjugates are used in tyramide signal amplification (TSA), also called catalyzed reporter deposition (CARD). TSA is used to amplify signals up to 200 fold versus standard imaging methods. This reagent can be used with any antibody conjugated to HRP for tyramide signal amplification to detect low abundance targets. Up to seven-plex is possible in multiplexable fluorescent imaging.
Diese Tyramid-Reagenzien werden bei der Tyramid-Signalamplifikation (TSA), auch als katalysierte Reporterabscheidung (CARD, Catalyzed Reporter Deposition) bezeichnet, verwendet. TSA wird verwendet, um Signale im Vergleich zu herkömmlichen Bildgebungsverfahren um das 200-Fache zu verstärken. Diese Reagenzien sind als eigenständige Reagenz, aber auch als Teil unserer SuperBoost™ Tyramid-Signalverstärkungskits (separat erhältlich) erhältlich. Sie können mit jedem mit HRP konjugierten Antikörper zur Verstärkung des Tyramid-Signals für den Nachweis von Targets mit geringer Abundanz verwendet werden. Bis zu 7-Plex ist in der Multiplex-Fluoreszenz-Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH) möglich.Zu den Funktionen gehören:
• Sehr hohe Empfindlichkeit für den Nachweis von niedrig konzentrierten oder schwer nachweisbaren Targets durch Fluoreszenz-Bildgebung
• Einfaches Protokoll und Nachweis mit Standardfiltern
• Geeignet für hochauflösende Multiplex-Bilder—Co-Markierung mit TO-PRO-3, Sekundärantikörpern und anderen SuperBoost-Kits
• Erfordert 10 bis 100 Mal weniger Primärantikörper als Standard-ICC/IHC/ISH-Experimente
Tyramid-Reagenzien, wenn sie wie angegeben verwendet werden, können die Empfindlichkeit gegenüber herkömmlichen Bildgebungsverfahren um das 200-Fache erhöhen. Diese Reagenzien verbessern Ihre Ergebnisse für eine klare Übersicht über entscheidende Bereiche, die von Standard-Bildgebungsverfahren nicht erkannt werden können. Sie sind einfach zu verwenden und einfach an die Standard-ICC-, IHC- oder FISH-Versuchsprotokolle anzupassen, wobei jede Zelle oder jeder verwendet wird. Zellen, die mit einem Tyramide Reagenz markiert werden, können mit jedem Mikroskop abgebildet werden, wodurch hochauflösende Multiplex-Bilder erzeugt werden.
Spezifikation
Keine | |
IHC, BEI, ICC, ISH | |
Alexa Fluor™ 568 | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
1 Fläschchen | |
Alexa Fluor™ | |
|
|
579/604 nm |