Learn More
Invitrogen™ Tyramide Conjugates
Thermo Fisher Scientific bietet eine große Auswahl an hellen Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus oder Biotin XX Tyramid-Konjugaten. Diese Tyramid-Konjugate werden bei der Tyramid-Signalamplifikation (TSA), auch als katalysierte Reporterabscheidung (CARD, Catalyzed Reporter Deposition) bezeichnet, verwendet.
Marke: Invitrogen™ B40951
296.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Fisher Scientific offers a wide variety of bright Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus or Biotin XX tyramide conjugates. These tyramide conjugates are used in tyramide signal amplification (TSA), also called catalyzed reporter deposition (CARD). TSA is used to amplify signals up to 200 fold versus standard imaging methods. This reagent can be used with any antibody conjugated to HRP for tyramide signal amplification to detect low abundance targets. Up to seven-plex is possible in multiplexable fluorescent imaging.
Diese Tyramid-Reagenzien werden in der Tyramid-Signalverstärkung (TSA), auch katalysierte Reporterdeposition (CARD) genannt, verwendet. TSA wird verwendet, um das Signal im Vergleich zu Standard-Bildgebungsverfahren um das bis zu 200-fache zu verstärken. Diese Reagenzien werden einzeln geliefert, sind aber auch als Teil unserer SuperBoost™ Tyramid-Signalverstärkungs-Kits (separat erhältlich) erhältlich. Sie können mit allen HRP-konjugierten Antikörpern zur Verstärkung des Tyramid-Signals für den Nachweis von Zielen mit geringer Häufigkeit verwendet werden. In der Multiplex-Fluoreszenz-Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH) sind bis zu sieben Plexe möglich.
Merkmale sind:
- Hervorragende Empfindlichkeit für den Nachweis von schwach oder schwer nachweisbaren Zielen durch Fluoreszenzbildgebung
- Einfaches Protokoll und Nachweis mit Standardfiltern
- Geeignet für hochauflösende Multiplexbilder—Co-Labeling mit TO-PRO-3, Sekundärantikörpern und anderen SuperBoost-Kits
- Benötigt 10–mal weniger Primärantikörper als Standard-ICC/IHC/ISH-Experimente
Tyramid-Reagenzien können bei bestimmungsgemäßer Verwendung die Empfindlichkeit gegenüber Standard-Bildgebungsverfahren um das bis zu 200-fache erhöhen. Diese Reagenzien tragen dazu bei, Ihre Ergebnisse zu schärfen und kritische Bereiche deutlich sichtbar zu machen, die mit Standard-Bildgebungsverfahren nicht erfasst werden können. Sie sind einfach in der Anwendung und lassen sich leicht an standardmäßige ICC-, IHC- oder FISH-Versuchsprotokolle anpassen, wobei jeder Zell- oder Gewebetyp verwendet werden kann. Zellen, die mit einem Tyramid-Reagenz gekennzeichnet sind, können mit jedem Mikroskop abgebildet werden, wodurch hochauflösende Multiplex-Bilder erzeugt werden.
Lösen Sie das Alexa Fluor™ oder Biotin-XX Tyramid-Reagenz in 150 μl DMSO auf, um den 100x-Bestand vorzubereiten. Tyramid kann die Seiten des Fläschchens beschichtet werden, sodass das Fläschchen mehrmals umkehren kann, um sicherzustellen, dass das gesamte Reagenz in Lösung aufgelöst wird.
Spezifikation
Keine | |
IHC, BEI, ICC, ISH | |
|
1 Fläschchen | |
Biotin-XX | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |