Learn More
Leica Microsystems Immersion Type G, 10 ml
Glycerol-formulierte Immersionsflüssigkeit (ISO 836). Leica Microsystems™ Typ G Immersionsflüssigkeit vermeidet Brechungsindex-Abweichungen, die bei Öleintauchflüssigkeiten und Glycerol-basierten Befestigungsmedien auftreten.
Marke:  Leica Microsystems 11513910
Weitere Details : CAS : 56-81-5 Netto-Gewicht : 0.07200kg
Artikelnummer. 15336741
  • 123.63 € / 10 Milliliter
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhöht die Auflösung des Objektivs.
  • Verringert die Lichtbrechung und -reflexion von der Probe.
  • Erhöht die Fähigkeit des Objektivs, Licht einzufangen, das sonst abgelenkt würde.
  • Kompatibel mit Glycerin-basierten Eindeckmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Glycerin-Eintauchflüssigkeit
Glycerin-Eindeckmittel
10 ml