Learn More
Fisherbrand™ Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und Kappen: PTFE-beschichtete, weiße 14B Gummieinsatz
Verwenden Sie diese Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Materialien. Fisherbrand™ Typ 1 Klasse A klare Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen tragen aufgesetzte schwarze Phenolkappen mit einer Einlage aus PolyCone oder weißem Gummi mit PTFE-Beschichtung.
169.25 € - 317.86 €
Spezifikation
Klassifikation | A |
---|---|
Material (Auskleidung) | Teflonbeschichtetes Gummi |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A) |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11573532
|
Fisherbrand™
|
16 ml | 21 mm | 73 mm |
197.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 11-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11503532
|
Fisherbrand™
|
2 ml | 12 mm | 38 mm |
317.86 €
288 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11533542
|
Fisherbrand™
|
25 ml | 28 mm | 73 mm |
169.25 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11593532
|
Fisherbrand™
|
30 ml | 25 mm | 94 mm |
222.91 €
144 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11543542
|
Fisherbrand™
|
2 ml | 15 mm | 31 mm |
202.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11543532
|
Fisherbrand™
|
8 ml | 17 mm | 63 mm |
221.00 €
144 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11563542
|
Fisherbrand™
|
6 ml | 19 mm | 43 mm |
285.00 €
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11523532
|
Fisherbrand™
|
4 ml | 15 mm | 48 mm |
237.36 €
144 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11513542
|
Fisherbrand™
|
20 ml | 28 mm | 60 mm |
248.00 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11563532
|
Fisherbrand™
|
12 ml | 19 mm | 68 mm |
209.00 €
144 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Description
Fisherbrand™ Typ 1 Klasse A klare Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen tragen aufgesetzte schwarze Phenolkappen mit einer Einlage aus PolyCone oder weißem Gummi mit PTFE-Beschichtung.
- Auf unterteilten Tabletts
- Ebenfalls lieferbar: vorgereinigte EPA- (Environmental Protection Agency) Fläschchen für VOA (Volatile Organic Analysis), mit oder ohne Zertifizierung und mit weißen Polypropylenkappen mit offener Oberseite und Silikonsepten mit PTFE-Beschichtung
Specifications
A | |
Durchsichtig | |
Unsteril | |
Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien | |
Montiert | |
Fläschchen |
Teflonbeschichtetes Gummi | |
Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A) | |
Ja | |
Phenolharz | |
ASTM, USP Typ I |