Learn More
Ismatec™ 3-Stopper-Standardschläuche aus Tygon ST
Kostengünstige, Universal- 3-Stopper-Schläuche für allgemeine Laboranwendungen. Die Ismatec™ Tygon™ Standard 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
Marke:  Ismatec™ SC0189T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10600013
  • 163.06 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 18-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparent.
  • Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
  • Geschmacksneutral.
  • Glatte polierte Innenwand.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
  • Hohe Dielektrizitätskonstante.
  • Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
  • Anwendungen
    • Säuren: Gut
    • Alkalische Lösungen: Gut
    • Lösungsmittel: Nicht empfohlen
    • Druck: Ausreichend
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Sehr gut
    • Sterile Medien: Eingeschränkt
  • Konform mit: FDA 21 CFR 175.300
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C; Schläuche erscheinen milchig.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Nicht empfohlen für die Strahlsterilisation.
Bestellinformation
DiameterMetricInside
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps
Farbcode: Orange-schwarz
0.13 mm
1.95 mm
0.91 mm
Allgemeine Laboranwendungen, 3 Stoppschlauch für MS/CA-Kassetten
12 Stück/Packung
0.13 mm Innendurchmesser, 1.95 mm Außendurchmesser
Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
Gut
FDA 21 CFR 175.300
Ja
Tygon
40 cm
Pumpe
−50 °C
Säuren, Laugen, nahezu alle anorganischen Chemikalien
CO2 360, O2 80, N2 40
Transparent
74 °C