Learn More
Masterflex™ Tygon™ R-3603 Laborschläuche
Für besondere Beständigkeit gegenüber Biegeermüdung und Abrieb konzipiert und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ R-3603 Laborschläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke:  Masterflex™ 06407-78
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13553610
  • 461.00 € / 15 Meter
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Biobasierte Formulierung für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
  • Chargenübergreifende Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
  • Nicht toxisch und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Rutscht leicht über Anschlüsse und besitzt einen sicheren Halt für einfache Laboraufbauten
  • Beinhaltet kein BPA oder Phthalate
  • Standardgrößen lieferbar, zum Erhalt eine vollständigen Vakuums bei Zimmertemperatur
Typische Anwendungen
  • Labor allgemein
  • Lebensmittel & Getränke
  • Biopharmazeutika
  • Analytische Instrumente
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung geeignet
Spezifikation
Spezifikation
FDA-konform; erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51, USP Class VI, NSF 51
Autoklavierbar
4.8 mm
0,31 in.
49.2 ft.
0,06 in.
allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente
Je 1
Durchsichtig
Flexibel
760 °C
Schläuche
0,19 in.
Kunststoff
8 mm
15 m
1.6 mm
74 °C
Steril
Shore A, 15 s 56
25 psi
74 °C