Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Laborschläuche
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603-Laborschläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke: Masterflex™ 06407-80
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Biobasierte Formulierung für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
- Chargenübergreifende Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
- Nicht toxisch und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Rutscht leicht über Anschlüsse und besitzt einen sicheren Halt für einfache Laboraufbauten
- Beinhaltet kein BPA oder Phthalate
- Standardgrößen lieferbar, zum Erhalt eine vollständigen Vakuums bei Zimmertemperatur
- Labor allgemein
- Lebensmittel & Getränke
- Biopharmazeutika
- Analytische Instrumente
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung geeignet
Spezifikation
FDA-konform; erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51, USP Class VI, NSF 51 | |
Autoklavierbar | |
6.4 mm | |
0,37 in. | |
49.2 ft. | |
0,06 in. | |
allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente | |
Je 1 | |
Durchsichtig | |
Flexibel | |
508 °C |
Laboratory Tubing | |
0,25 in. | |
Tygon E-3603 | |
9.5 mm | |
15 m | |
1.6 mm | |
-46 °C | |
Steril | |
Shore A, 15 s 56 | |
20 psi | |
74 °C |