Learn More
Masterflex™ Tygon 2375 Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
2.4 mm
9.5 mm
25.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
4 mm
16 mm
35 mm
Dicke (metrisch):
0.8 mm
3.2 mm
4.8 mm
Maximaler Druck:
15 psi
22 psi
24 psi
33 psi
Packungsgröße:
15 Meter
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Ändert den Geschmack der Lebensmittelmedien nicht
- Ausgezeichnete Flexibilität und Biegeradius
- DEHP-frei für hohe Reinheit
- Frei von Weichmachern für schwer extrahierbare Substanzen
- Sichere Entsorgung – lässt kein schädliches und korrosives Hydrochloridgas frei
- Glattere Innenfläche – bietet einen besseren Durchfluss und verhindert die Ansammlung von Partikeln
- Geringe Sorption – minimiert Kreuzkontamination
- Durchsichtige Schläuche für eine einfachere und bessere Überwachung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | NSF-51-Standard mit nach GMP hergestellten Schläuchen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Material | Tygon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15.24 m |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz mit hochaggressiven Chemikalien wie Säuren, Basen, Ketonen, Salzen und Alkoholen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -78 °C |
| Verpackungsmenge | 1 Packung |
| Farbe | Durchsichtig |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto