Learn More
DuPont™ Tychem™ NT480
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
2 Extragroß, 11
Extragroß, 10
Extraklein, 6
Groß, 9
Klein, 7
Mittel, 8
Beschreibung
- Flockgefütterte, 15 mil-Handschuh mit beschichteten Grifffläche
- Ein flexibler Handschuh, der Schweiß absorbiert und die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abrieb schützt
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
- EN388: 2016 2001X – EN ISO 374-5:2016
- Chloriert, enthält keine Silikone
- Lebensmittelkonform
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kategorie III |
Farbe | Grün |
Oberflächenbehandlung außen | Rau |
Latex Free | Nein |
Material | Nitril |
Größe | Extragroß, 10 |
Modell | Handschuh/anatomische Form, NT480 |
Dicke (angloamerikanisch) | 15 mil |
Dicke (metrisch) | 0,38 mm |
Norm EN 388 | EN388: 2016 2001X |
Mehr anzeigen |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Mögliche Allergene: Carbamat
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tychem™ NT480 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur