Learn More
DuPont™ Tychem™ NT430
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
2 Extragroß, 11
Extragroß, 10
Extraklein, 6
Groß, 9
Klein, 7
Medium, 8
Beschreibung
- 0,23 mm Nitrilhandschuhe für Jobs, die chemische Leistung, optimalen Sitz und höchsten Tragekomfort erfordern
- Das Tragegefühl wie eine zweite Haut, das geringe Gewicht und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKOPT
- EN ISO 374-5:2016
- Lebensmittelkonform
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-KATEGORIE III |
Farbe | Blau |
Material | Nitril |
Größe | Groß, 9 |
Dicke (angloamerikanisch) | 9 mil |
Dicke (metrisch) | 0,23 mm |
Modell | D15536296 |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tychem™ NT430 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur