Learn More
DuPont™ Tychem™ NT420
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Extragroß, 9,5
Groß, 8,5
Klein, 6,5, 6-7/Klein
Medium, 7,5
Beschreibung
- 0,2-mm-Einweghandschuhe eignen sich für Arbeiten, die einen chemischen Schutz erfordern, und halten gleichzeitig die Fingerfertigkeit bei
- Das Gefühl einer zweiten Haut und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYP B, JKOPT
- EN ISO 374-5:2016
- Latexfrei und puderfrei
- Lebensmittelkonform
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-KATEGORIE III |
Beschreibung | Tychem™ NT Handschuhe420 bieten eine puderfreie Variante, die sich perfekt für Arbeiten mit höchstem Barriereschutz und gleichzeitiger taktiler Unterscheidung eignet |
Farbe | Blau |
Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | Groß, 8,5 |
Modell | Beidhändig, NT420 |
Dicke (angloamerikanisch) | 8 mil |
Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
Mehr anzeigen |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Mögliche Allergene: Thiazol
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tychem™ NT420 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur