Learn More
DuPont™ Tychem™ NT420 Artikelnummer.: 16300466
DuPont™ Tychem™ NT420
Product Code. 16300466 Shop All DuPont Products
Extragroß, 9,5
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
Extragroß, 9,5
Groß, 8,5
Klein, 6,5, 6-7/Klein
Medium, 7,5
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16300466
Marke: DuPont™ D15536292
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Sehr widerstandsfähiger Einweghandschuh, der den meisten Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffen standhält. Ideal für Arbeiten, die chemischen Schutz erfordern. Empfohlen für den Kontakt mit Lebensmitteln und die Handhabung von Labor- und Kleinteilen.
  • 0,2-mm-Einweghandschuhe eignen sich für Arbeiten, die einen chemischen Schutz erfordern, und halten gleichzeitig die Fingerfertigkeit bei
  • Das Gefühl einer zweiten Haut und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
  • CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYP B, JKOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Latexfrei und puderfrei
  • Lebensmittelkonform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-KATEGORIE III
Beschreibung Tychem™ NT Handschuhe420 bieten eine puderfreie Variante, die sich perfekt für Arbeiten mit höchstem Barriereschutz und gleichzeitiger taktiler Unterscheidung eignet
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe Extragroß, 9,5
Modell Beidhändig, NT420
Dicke (angloamerikanisch) 8 mil
Dicke (metrisch) 0,2 mm
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKOPT
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Glatt
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Menge 50 Handschuhe pro Spender/20 Spender pro Karton: 1,000 Handschuhe insgesamt
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 240 mm
Show More Show Less
  1. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
  2. Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
  3. Mögliche Allergene: Thiazol
  4. Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
  5. Nur für die professionelle Verwendung
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DuPont™ Tychem™ NT420 >