Learn More
DuPont™ Tychem™ C Ärmel
Artikelnummer. 11322854 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Gewährleisten verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. Die DuPont™ Tychem™ C Manschetten werden mit genähten und überklebten Nähten mit Sperrband für Schutz und Festigkeit geliefert.
  • Antistatische Behandlung
  • Breite Gummizüge an den Bündchen und am Oberarm
  • Nutzt die Stärke von Tyvek, eine polymere Schutzbeschichtung bietet einen guten Schutz vor einer Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischen Gefahren (auch unter Druck)
  • Einsatz als Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen, einschließlich Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Verarbeitung und pharmazeutische Herstellung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Bauweise Tyvek mit polymerischer Barrierebeschichtung
Produkttyp Manschette
Material Tyvek
Farbe Gelb
Saumtyp Genäht, überklebt
Stulpenform Elastisch
Ausführung Polymere Barrierebeschichtung
Zertifizierung/Konformität EN 530, DIN EN ISO 536, ISO 2758, EN ISO 7854, EN 863, DIN EN 20811
Länge (metrisch) 45 cm