Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000F-Kittel
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
M
2XL
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Elastisch am Handgelenk
- Strickbund (innen) für besseren Tragekomfort
- Stehkragen für verbesserten Schutz im Halsbereich
- Bietet ausgezeichneten Schutz vor chemischer Permeation für eine breite Palette von Chemikalien, schützt Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen.
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | M |
| Farbe | Weiß |
| Stulpenform | Gummizug |