Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F CHA Orangefarbener Overall mit Haube
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Beschreibung
- Erhältlich in grau für unauffällige Anwendungen
- Elastisch an Gesicht, Handgelenken, Taille und Knöcheln für optimale Passform
- Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
- Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an Gesichtsmasken
- Verschlusssystem mit selbsthaftenden Doppelreißverschlussleiste
- Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
- Schützt das Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, radioaktiven Kontaminationen, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
- Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelter Inhalt
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
Größe | XL |
Material | Tychem™ |
Farbe | Orange |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Hood Type | Elastisch |
Verschlusstyp | Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tychem™ 6000 F CHA Orangefarbener Overall mit Haube >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur