Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S mit Socken Artikelnummer.: 15949416
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tychem™ 4000 S mit Socken
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15949416 Alle ansehen DuPont Produkte
XL
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
MTO: Made to order terms & conditions apply. Working in Ex-Zones: Please take this into account for your risk-assessment that the attached socks may isolate the wearer. There is the possibility that the garment and wearer cannot by grounded via the shoes and other measures for grounding the garment and the wearer are required.The garment does not protect against ionizing radiation.This garment and/or fabric are not flame resistant and should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15949416
Marke: DuPont™ D15193534
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MTO: Made to order terms & conditions apply. Working in Ex-Zones: Please take this into account for your risk-assessment that the attached socks may isolate the wearer. There is the possibility that the garment and wearer cannot by grounded via the shoes and other measures for grounding the garment and the wearer are required.The garment does not protect against ionizing radiation.This garment and/or fabric are not flame resistant and should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Tychem™ 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl anorganischer sowie organischer Chemikalien.
  • DuPont™ Tychem™ 4000 S mit Socken. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Grö. Angearbeitete Socken und kniehohe Stiefelstulpen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.
    Tychem™ 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<800 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek™ Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation anorganischer sowie einer Vielzahl organischer Chemikalien.
    Tychem™ 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelter Inhalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe XL
Geschlecht Unisex
Material Tychem™
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Knöchelform Elastisch
Verschlusstyp Doppelter Frontreißverschluss mit doppelten Abdeckklappen
Saumtyp Genäht, Geklebt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
Widerstand Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch, Abrieb
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425Chemieschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-BEN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)Antistatikbehandlung (EN 1149-5) - auf der Innenseite;
Beschreibung Tychem 4000 S mit Socken
Anzahl Taschen Keine
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 43 - 46 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 108 bis 116 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Chemikalien, Umweltsanierungsarbeiten und Notfallmaßnahmen.
Höhe (metrisch) 180 bis 188 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 124 g/m2
Menge 15/Packung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Dupont Tychem 4000 S - Donning and doffing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Dupont Tychem 4000 S - Donning and doffing
    • DuPont Tychem 4000 S - Supple comfortable and lightweight
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        DuPont Tychem 4000 S - Supple comfortable and lightweight
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      DuPont™ Tychem™ 4000 S mit Socken >