Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S mit Socken
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
15 Stück
Beschreibung
- DuPont™ Tychem™ 4000 S mit Socken. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Grö. Angearbeitete Socken und kniehohe Stiefelstulpen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.
Tychem™ 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<800 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek™ Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation anorganischer sowie einer Vielzahl organischer Chemikalien.
Tychem™ 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemikalienschutzkleidung |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Tychem™ |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Knöchelform | Elastisch |
| Verschlusstyp | Doppelter Frontreißverschluss mit doppelten Abdeckklappen |
| Saumtyp | Genäht, Geklebt |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |