Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Saumtyp:
Genäht
Genäht, Geklebt
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Beschreibung
- DuPont™ Tychem™ 4000 S. Overall mit Kapuze in Weiß, in den Größen SM bis 3X erhältlich. Gesichtsbereich, Handgelenke, Taille und Knöchel mit elastischer Konstruktion für eine optimale Passform, Daumenschlaufen, um ein Hochrutschen der Ärmel zu verhindern. Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an Gesichtsmasken
Tychem™ 4000-Bekleidung wird aus einem leichten und strapazierfähigen Material hergestellt (<700 pro Kleidungsstück), das aus einer chemischen Barriere-Schicht besteht, die auf ein hochbelastbares Tyvek™-Substrat aufgebracht wurde. Das Kleidungsstück erreicht eine Permeationsbarriere für eine breite Palette anorganischer und organischer Chemikalien.
TYCHEM™ 4000 S eignet sich ideal für die Handhabung von Chemikalien, für Reinigungsarbeiten in der Umwelt und für Notfalleinsätze. Es eignet sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Öl- und Gasindustrie, chemische Technik und für die Nutzung durch Gefahrgut-Einsatzteams und andere Notfalldienste.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Chemikalienschutzkleidung |
Größe | XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | Tychem™ |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Knöchelform | Elastisch |
Verschlusstyp | Doppelter Frontreißverschluss mit doppelten Abdeckklappen |
Saumtyp | Genäht, Geklebt |
Sterilität | Unsteril |