Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15979406 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Saumtyp:
Genäht
Genäht, Geklebt
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Für einen verbesserten Flüssigkeitsschutz wird empfohlen, die Außenmanschette mit Handschuhen zu befestigen. Eine Doppelmanschette ist kein Ersatz für zusätzliche Klebebänder. Das Kleidungsstück schützt nicht vor ionisierender Strahlung. Dieses Kleidungsstück und/oder diese Gewebe sind nicht feuerbeständig und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offenen Flammen, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Für einen verbesserten Flüssigkeitsschutz wird empfohlen, die Außenmanschette mit Handschuhen zu befestigen. Eine Doppelmanschette ist kein Ersatz für zusätzliche Klebebänder. Das Kleidungsstück schützt nicht vor ionisierender Strahlung. Dieses Kleidungsstück und/oder diese Gewebe sind nicht feuerbeständig und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offenen Flammen, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Tychem™ 4000 S-Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Laminat. Sie bilden eine Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl anorganischer und organischer Chemikalien.
  • DuPont™ Tychem™ 4000 S. Overall mit Kapuze in Weiß, in den Größen SM bis 3X erhältlich. Gesichtsbereich, Handgelenke, Taille und Knöchel mit elastischer Konstruktion für eine optimale Passform, Daumenschlaufen, um ein Hochrutschen der Ärmel zu verhindern. Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an Gesichtsmasken
    Tychem™ 4000-Bekleidung wird aus einem leichten und strapazierfähigen Material hergestellt (<700 pro Kleidungsstück), das aus einer chemischen Barriere-Schicht besteht, die auf ein hochbelastbares Tyvek™-Substrat aufgebracht wurde. Das Kleidungsstück erreicht eine Permeationsbarriere für eine breite Palette anorganischer und organischer Chemikalien.
    TYCHEM™ 4000 S eignet sich ideal für die Handhabung von Chemikalien, für Reinigungsarbeiten in der Umwelt und für Notfalleinsätze. Es eignet sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Öl- und Gasindustrie, chemische Technik und für die Nutzung durch Gefahrgut-Einsatzteams und andere Notfalldienste. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe L
Geschlecht Unisex
Material Tychem™
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Knöchelform Elastisch
Verschlusstyp Doppelter Frontreißverschluss mit doppelten Abdeckklappen
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B
Widerstand Chemikalien
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425Chemieschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-BEN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite
Beschreibung Tychem 4000S
Anzahl Taschen Keine
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 39 - 43 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 100 bis 108 cm
Ärmelausführung elastisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Chemikalien, Umweltsanierungsarbeiten und Notfallmaßnahmen.
Höhe (metrisch) 174 bis 182 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 124 g/m2
Menge 20/Karton
Modell Schutzanzug mit Kapuze