Learn More
DuPont™ TYCHEM™ 2000-Band
Artikelnummer. 17118168
Click to view available options
TYCHEM™ 2000-Band
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Chemikalienschutzband, gegen 95 Chemikalien getestet
DuPont™ Tychem™ 2000 Band – Flexibles, Chemikalienschutzband TapeA mit Tychem™ 2000-Schutzgrad und sicherer Adhäsion zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus von PSA. Es wird typischerweise als Verbindung zwischen Tychem™ Handschuhen und Tychem™, Tyvek™ oder ProShield™ Schutzkleidung der Kategorie III verwendet. Es kann außerdem verwendet werden, um die Kapuze von Schutzkleidung der Kategorie III mit der Maske; die Knöchel mit den Stiefeln und die Reißverschlussklappe zu verbinden.
  • Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 (inaktiv)
  • PSA-Kategorie I
  • Chemischer Schutz gegen anorganische Säuren und Basen
  • Permeationsdaten für 95 Chemikalien, die einen Vergleich und eine Übereinstimmung der Schutzstufen bei Chemikalien-Schutzkleidung und chemikalienbeständigen Handschuhen ermöglichen
  • Hohe Dehnung für eine bessere und glattere Abdichtung
  • Optimale Elastizität und Adhäsion
  • Kann mit Kleidungsstücken des Typs 3, 4, 5, 6 in weniger anspruchsvollem Kontakt mit Chemikalien verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Einheitsgröße
Breite (angloamerikanisch) 1,89 in.
Breite (metrisch) 48 mm
Länge (angloamerikanisch) 15,2 m (164 ft.)
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert nach Kategorie I, zertifiziert nach Verordnung EU 2016/425
Farbe Gelb
Länge (metrisch) 50 m
Produkttyp Chemikalienband