Learn More
Velp Scientifica™ TX4 IR-Vortexmischer
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
165 x 150 x 130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Velp Scientifica™ TX4 IR Vortexmischer mit einstellbarer Rührgeschwindigkeit, im Dauerbetrieb oder mit dem exklusiven Infrarotsensor.
Einzigartige Effizienz
- Vibration beginnt, wenn das Röhrchen von IR erkannt wird (Velp-Patent)
- Keine Ermüdung, da kein Druck erforderlich ist
- Beseitigt Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
- IR-Sensor und kontinuierliche Modi
Präzise Steuerung
- Digitale Steuerung von Vibrationszeit und -geschwindigkeit
- Zeitgesteuerter Betrieb bis zu 999:59 Minuten
- Große, helle LCD-Multiparameter-Display
Ausgezeichnete Vielseitigkeit
- Betrieb mit variabler Drehzahl, elektronisch gesteuert bis zu 3000 U/min
- Große Auswahl an Zubehör für Röhrchen, Platten und Kolben
- Universalmodell für verschiedene Spannungen/Frequenzen
Design mit langer Lebensdauer
- Zubehör passt durch einfachen Druck
- Optimale Beständigkeit gegen Chemikalien dank Technopolymer-Gehäuse
- Äußerst stabile Zinklegierung
- Große, rutschfeste Gummifüße verhindern ein Verrutschen des Geräts
- IP42-Schutz vor Partikeln und Flüssigkeiten
- Entwickelt für die längste Lebensdauer und mit 3 Jahren Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 300 U/min |
| Wirkleistung | 15 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Material | Zinklegierung, Technopolymer |
| Abmessungen (L x B x H) | 165 x 150 x 130 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,11 in. |
| Höhe (metrisch) | 130 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 6,49 in. |
| Länge (metrisch) | 165 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,9 in. |
| Mehr anzeigen |