Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecher-Adapter
Artikelnummer. 11953759 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,5/2 ml
100-ml-Rundboden-Röhrchen, offen
14 mL
15 ml
25-ml-konisches Röhrchen oder Röhrchen mit Stehrand
250 mL
5/7 ml-Röhrchen mit rundem Boden (ohne Verschluss) und mit Dekantierhilfe
5/7 ml
50-ml-Rundboden-Röhrchen
50 mL
84 x 15 ml
RIA-/Rundboden-Röhrchen, 5 ml (ohne Kappe)
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11953759
Marke: Thermo Scientific™ 75003792
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Thermo Scientific™ TX-750-Rundbecheradapter machen Ihren Rotor noch flexibler.
Erweitern Sie Ihren Rotor mit Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecheradaptern, die für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße geeignet sind.
Adapter für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rundbecher-Adapter
Röhrchentyp Konische Corning Flasche mit 500 ml
Fassungsvermögen 250 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmeröhrchen