Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecher-Adapter
Die Thermo Scientific™ TX-750-Rundbecheradapter machen Ihren Rotor noch flexibler.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003719
764.76 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11874461
  • 805.01 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erweitern Sie Ihren Rotor mit Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecheradaptern, die für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße geeignet sind.
Adapter für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rundbecher-Adapter
84 x 15 ml
15 ml Blutentnahmegefäß (17 x 125 mm)
15-ml-Blutentnahmeröhrchen
Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmeröhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecher-Adapter > Fassungsvermögen: 84 x 15 ml