Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecher-Adapter
Die Thermo Scientific™ TX-750-Rundbecheradapter machen Ihren Rotor noch flexibler.
Marke: Thermo Scientific™ 75003639
764.76 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erweitern Sie Ihren Rotor mit Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecheradaptern, die für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße geeignet sind.
Eigenschaften:
- Adapter für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße
Spezifikation
Rundbecher-Adapter | |
15 ml | |
15 ml Röhrchen, konisch |
Konisch | |
Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmeröhrchen | |
15 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecher-Adapter > 15 ml Röhrchen, konisch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur