Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 4 + 750 ml Ausschwingrotor
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Erhöhen Sie die Laborproduktivität mit dem Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml Ausschwingrotor, der mit 4700 U/min maximale Flexibilität bietet.
Bestellinformationen:
Becher, Deckel und Mikrotiterplattenträger sind gesondert erhältlich. Die Rotorkörper (75-003-607) und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer für Ersatz-O-Ringe für Deckel (4/Satz): 75-003-610 Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Im Lieferumfang enthalten:
Rotorhandbuch
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R und Thermo Scientific™ SL40/40R
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ausschwingrotor |
| Fassungsvermögen | 4 x 750 ml |
| Max. RZB | 4.816 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 4.700 U/min |
| K-Faktor | 9.783 |
| Max. Schlauchlänge | 133 mm |
| Nettogewicht | 7,4 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F |
| Winkel | 90° |
| Zertifizierung/Konformität | Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert. |
| Mehr anzeigen |