Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 4 + 750 ml Ausschwingrotor
Erhöhen Sie die Laborproduktivität mit dem Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml Ausschwingrotor, der mit 4700 U/min maximale Flexibilität bietet.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003615
402.95 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10389874
  • 458.28 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erhöhen Sie die Laborproduktivität mit dem Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml Ausschwingrotor, der mit 4700 U/min maximale Flexibilität bietet.
Bestellinformationen:
Becher, Deckel und Mikrotiterplattenträger sind gesondert erhältlich. Die Rotorkörper (75-003-607) und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer für Ersatz-O-Ringe für Deckel (4/Satz): 75-003-610 Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Im Lieferumfang enthalten:
Rotorhandbuch
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R und Thermo Scientific SL40/40R
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ClickSeal Bioabdichtungsdeckel für rechteckige Becher (4/Satz)
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F
Ja
Becherdeckel
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.
Videos
  • Thermo Scientific - General purpose centrifuges - Certified biocontainment with ClickSeal lids
    Porton Down certified ClickSeal bucket sealing system provides glove friendly, one handed snap on covers to replace screw caps and clips, proving assurance that samples are securely contained.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific General purpose centrifuges Certified biocontainment with ClickSeal lids
    • Thermo Scientific - General purpose centrifuges - Certified biocontainment with ClickSeal lids
      Porton Down certified ClickSeal bucket sealing system provides glove friendly, one handed snap on covers to replace screw caps and clips, proving assurance that samples are securely contained.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific General purpose centrifuges Certified biocontainment with ClickSeal lids
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      One moment while we fetch your results.
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ TX-750 4 + 750 ml Ausschwingrotor > ClickSeal Bioabdichtungsdeckel für rechteckige Becher (4 Stück/Satz)