Learn More
Thermo Scientific™ TX-400 Rotoradapter
Artikelnummer. 10358344 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,5/2 ml
100 ml, runder Boden, offenes Röhrchen
15-ml-Blutentnahmeröhrchen
15 ml
15 ml Rundboden-Röhrchen (Sarstedt)
175, 200, 225, 250 ml
25 ml Universal
3-ml-RIA- oder Rundboden-Röhrchen (ohne Kappe)
30/25 ml DIN-Rund-/Flachboden-Röhrchen
50 ml DIN-Rundboden
50-ml-Rundboden
50 mL
56 x 10/15 ml
76 x 5/7 ml
Konisches 14 ml-Urinröhrchen
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10358344
Marke: Thermo Scientific™ 75003799
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie diese Rotoradapter mit runden Bechern, mit denen der Rotor Flaschen bis zu 250 ml und Röhrchen bis zu 100 ml aufnehmen kann.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-400-Adapter mit runden Bechern im TX-400-Rotor.
Die Adapter ermöglichen dem Rotor die Aufnahme von Flaschen bis 250 ml und Röhrchen bis 100 ml.
  • Maximale Adapterkapazität: 4 × 250 ml (4 × 400 ml mit 400 ml-Polypropylen-Bioflaschen)
  • Maximaler Außendurchmesser des Adapters × l: 62 × 125 mm (80 × 125 mm mit 400 ml-Bioflaschen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Tube Adapter
Fassungsvermögen 50-ml-Rundboden
Max. Röhrchendurchmesser 28,5 mm
Max. Schlauchlänge 114 mm
Anzahl pro Packung 4