Learn More
Thermo Scientific™ TX-400 Rotoradapter
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,5/2 ml
100 ml, runder Boden, offenes Röhrchen
15-ml-Blutentnahmeröhrchen
15 ml
15 ml Rundboden-Röhrchen (Sarstedt)
175, 200, 225, 250 ml
25 ml Universal
3-ml-RIA- oder Rundboden-Röhrchen (ohne Kappe)
30/25 ml DIN-Rund-/Flachboden-Röhrchen
50 ml DIN-Rundboden
50-ml-Rundboden
50 mL
56 x 10/15 ml
76 x 5/7 ml
Konisches 14 ml-Urinröhrchen
Förpackningsstorlek:
4 Stück
Beskrivning
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-400-Adapter mit runden Bechern im TX-400-Rotor.
Eigenschaften:
- Die Adapter ermöglichen dem Rotor die Aufnahme von Flaschen bis 250 ml und Röhrchen bis 100 ml
- Maximale Adapterkapazität: 4 × 250 ml (4 × 400 ml mit 400 ml Polypropylen-Bioflaschen)
- Maximaler Außendurchmesser des Adapters × l: 62 × 125 mm (80 × 125 mm mit 400 ml-Bioflaschen)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | 175, 200, 225, 250 ml-Flasche |
| Fassungsvermögen | 175, 200, 225, 250 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 62 mm |
| Max. Schlauchlänge | 125 mm |
| Anzahl pro Packung | 4 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering