Learn More
Thermo Scientific™ Ausschwingrotor TX200
Verarbeiten Sie die unterschiedlichsten Volumina mit dem TX-200 4 x 180 ml Ausschwingrotor.
158.79 € - 1256.25 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 und SL 16 |
---|---|
Biocontainment | Ja |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10707025
|
Thermo Scientific™
75003658 |
Ausschwingrotor |
1256.25 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11784998
|
Thermo Scientific™
75003659 |
Ausschwingrotor |
893.45 €
4 Sets |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11794998
|
Thermo Scientific™
75003660 |
Becherdeckel |
271.35 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11765008
|
Thermo Scientific™
75003687 |
Ersatz-O-Ring |
158.79 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Verarbeiten Sie die unterschiedlichsten Volumina mit dem Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180 ml Ausschwingrotor.
Bestellinformationen:Rundbecher (75-003-659), aerosoldichte Deckel (75-003-660) und Ersatz-O-Ringe (75-003-687) sind gesondert erhältlich. Darüber hinaus ist ein breites Adaptersortiment verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Zentrifugen
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
Spezifikation
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 und SL 16 | |
Ja |