Learn More
Thermo Scientific™ TX-200 Adapter für Rotorschlauch
Artikelnummer. 10677565 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10 ml Blutentnahmegefäß oder 15 ml Corex/Kimble Röhrchen
100 mL
12 x 124 mm-Röhrchen
15-ml-Blutentnahmeröhrchen
20 ml Rundboden-Röhrchen
25 ml DIN-Rund-/Flachboden-Röhrchen
25 ml Universalröhrchen
5/7-ml-Blutentnahmeröhrchen
5/7 ml-Rundboden-Röhrchen
50-ml-DIN-Rundboden-Röhrchen
50-ml-Rundboden-Röhrchen
50 mL
Konisches 1,5-ml-/2,0-ml-Mikroröhrchen
Konisches 14 ml-Urinröhrchen
konisches 15-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10677565
Marke: Thermo Scientific™ 75003810
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific™ TX-200 Rotorschlauchadapter eignen sich für runde Behälter im TX-200 Rotor.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-200-Rotorröhrchenadapter mit runden Bechern im TX-200-Rotor.
Adapter für eine Vielzahl von Röhrchen, einschließlich Rundboden, konisch, Urin, Blutentnahme und Mikroröhrchen.
  • Maximale Röhrchenkapazität: 4 x 100 ml
  • Maximaler Außendurchmesser × l: 48 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotor Tube Adapter
Fassungsvermögen 5/7 ml-Rundboden-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 13 mm
Max. Schlauchlänge 118 mm