Learn More
Thermo Scientific™ TX-1000 4 x 1000 ml Ausschwingrotor
Verarbeiten Sie 4 l auf der Stellfläche einer herkömmlichen 3 l-Universal-Zentrifuge mit dem TX-1000 Rotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75003001
1774.26 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verarbeiten Sie 4 l in einem Gerät mit einer Stellfläche einer herkömmlichen 3 l-Universal-Zentrifuge mit dem Thermo Scientific™ TX-1000 Rotor. Hohe Durchsatzkapazitäten für die Verarbeitung von mehr Röhrchen in weniger Durchläufen spart Zeit und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch und Verschleiß. Der Rotor genießt die Vorteile einer Thermo Scientific™ Slide Coat™ Oberfläche, einer hochentwickelten schmiermittel- und korrosionsbeständigen Beschichtung. Zweifach verwendbares großes Rotordesign, das Adapter für Röhrchen und Mikrotiterplatten aufnimmt.
Sparen Sie Zeit — kein Becheraustausch. Sparen Sie Platz — kein Bereithalten zusätzlicher Becher. Sparen Sie Geld — kein Erwerb zusätzlicher Becher.
Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
- Schleudern von bis zu 40 x 50 ml konische Röhrchen, 196 Blutröhrchen oder 24 Mikrotiterplatten.
- Durch die hohe Kapazität können mehr Röhrchen in weniger Durchläufen verarbeitet werden. Das spart Zeit und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch und den Verschleiß.
- Die Slide Coat Oberfläche ist eine hochentwickelte schmiermittel- und korrosionsbeständige Beschichtung
- Zweifach verwendbares großes Rotordesign, das Adapter für Röhrchen und Mikrotiterplatten aufnimmt
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
Bestellinformationen:
Becher, Deckel und Mikrotiterplattenträger sind gesondert erhältlich. Die Rotorkörper (75-003-607) und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer für Ersatz-O-Ringe für Deckel (4er-Satz): 75-003-610. Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Garantie:
5 Jahre auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F | |
Ausschwingrotor | |
Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien | |
Becher für TX-1000 Rotor (4 St./Set) |