Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rundbodenkolben mit zwei abgewinkelten Seitenhälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03213137
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10728271
  • 37.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Destillationskolben gem. DIN 12394 sowie DIN-Norm
  • Mit NS
  • Mit abgewinkeltem seitlichem Hals (20°)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Duran Glas
Seitenhals NS 14/23