Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rundbodenkolben mit zwei abgewinkelten Seitenhälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03214273
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Destillationskolben gem. DIN 12394 sowie DIN-Norm
- Mit NS
- Mit abgewinkeltem seitlichem Hals (20°)
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
2 l | |
Duran Glas | |
Seitenhals NS 19/26 |