Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rundbodenkolben mit zwei abgewinkelten Seitenhälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03213258
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10010251
  • 53.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Destillationskolben gem. DIN 12394 sowie DIN-Norm
  • Mit NS
  • Mit abgewinkeltem seitlichem Hals (20°)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Duran Glas
Seitenhals NS 19/26