Learn More
Köttermann Zweitüriger hoher Aufbewahrungsschrank
Click to view available options
Türtyp:
Aufklappbar
Schieben
Anzahl Einschübe:
4
Keine
Abmessungen (T x B x H):
350 x 900 x 1920 mm
366 x 900 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
770 x 1100 x 2250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das hohe, schlanke Design vergrößert die Lagerfläche bei gleichzeitig geringer Stellfläche
- Zwei Türen schützen gelagerte Gegenstände
- Schiebe- und Klapptüroptionen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Verstellbar | Nein |
| Schranktyp | Große Aufbewahrung |
| Abmessungen (T x B x H) | 350 x 1200 x 1920 mm |
| Türtyp | Schieben |
| Ausführung | Epoxidbeschichtet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
| Anzahl Türen | 2 |
| Anzahl Schubfächer | Keine |
| Anzahl Einschübe | 4 |
| Mehr anzeigen |