Learn More
Fisherbrand™ Twirl'EM™ Transparente Probenbeutel aus Polyethylen
Fisherbrand™ Twirl'EM™ Transparente Probenbeutel aus Polyethylen eignen sich hervorragend zur Aufnahme fester, halbfester oder flüssiger Proben im Labor. Dank des besonderen Drehverschlusssystems mit Metalldraht und Sicherheitslaschen gewährleisten die Beutel eine auslaufsichere Versiegelung.
159.00 € - 585.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Polyethylen |
Sterilität | Steril |
Menge | 1000/Packung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11582773
|
Fisherbrand™
EFL-1012 |
2250 ml |
544.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11592773
|
Fisherbrand™
EFL-1015-FS-1 |
4000 ml |
585.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11522773
|
Fisherbrand™
EPL-3070-FS-1_OLD |
150 ml |
159.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11552773
|
Fisherbrand™
EPL-4512-FS-1 |
800 ml |
240.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11542773
|
Fisherbrand™
EPL-5590-FS-1 |
650 mL |
272.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11562773
|
Fisherbrand™
EPL-4515-FS-1 |
1060 mL |
268.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11572773
|
Fisherbrand™
EPL-5515-FS-1 |
1240 mL |
292.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Steril
- Transparentes Polyethylen
- Ohne seitliche Versiegelung, breite Öffnung
- Ziehlaschen zum Öffnen des Beutels ohne Kantenberührung
- Rundes Metalldrahtverschlusssystem mit Sicherheitslaschen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
Steril | |
1000/Packung |