Learn More
Tween 80, MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tween-80 |
CAS | 9005-65-6 |
Menge | 100 ml |
Summenformel | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 |
MDL-Nummer | MFCD00082107 |
InChI-Schlüssel | HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N |
SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
IUPAC-Name | 2-{2-[3,5-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl(9E)-Octadec-9-enoat |
Molekulargewicht (g/mol) | 604.82 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tween 80, MP Biomedicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur