Learn More
TWEEN 20, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11417160
compliance-icons
TWEEN 20, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11417160 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Artikelnummer. 11417160
Marke: MP Biomedicals 11TWEEN201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
TWEEN 20, molekularbiologisches Reagenz, visköse, blassgelbe Flüssigkeit
  • TWEEN20 ist ein nicht-ionisches Reinigungsmittel, das häufig in biochemischen Anwendungen verwendet wird, wie z. B. Emulgatoren für die Herstellung stabiler Öl-Wasser-Emulsionen.
  • Es wurde zur Vorextraktion von Membranen verwendet, um periphere Proteine zu entfernen.
  • TWEEN20 wurde als Blockierungsmittel für membranbasierte Immunoassays mit einer typischen Konzentration von 0.05 % verwendet.
  • TWEEN20 kann zum Lysieren von Säugetierzellen mit einer Konzentration von 0.05 bis zu 0.5 % verwendet werden. TWEEN20 ist ein Polyoxyethylen-Sorbitolester.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-64-5
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
MDL-Nummer MFCD00165986
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyethyleneglycol-Sorbitan-Monolaurat, Polyoxyethylensorbitan-Monolaurat, Polysorbat 20, Polyoxyethylen-(20)-Sorbitan-Monolaurat
IUPAC-Name 2-{2-[3,4-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-Dodecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Farbe Blassgelb
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt >100 °C (Literatur)
Dichte 1.09 bis 1.12(25 °C)
Menge 500 ml
Flammpunkt > 230 °F/> 110 °C (Lit.)
Brechungsindex < 1.33 hPa (< 1.00 mmHg, Lit.)
Relative Dichte 1.08 – 1.13
Viskosität Brookfield-Viskosität: 370-430 cps (25 °C, rein, Lit.)
Wasser ≤ 3 %
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (100 mg/ml).
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tween 20, molecular biology reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TWEEN 20, MP Biomedicals™ >