Learn More
Thermo Scientific™ Tween™ 20 Surfact-Amps™ Reinigungslösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps 20 Detergenzlösung besteht aus hochreinem Tween-20 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Marke:  Thermo Scientific™ 85113
166.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13464259
  • 193.00 € / 50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungsmittel
Flüssig
Reinigungslösung
An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern.
Surfact-Amps™, Tween™
50 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA397054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number85113
ChargennummerZJ390493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number85113
ChargennummerZI387176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number85113
ChargennummerZH387175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog Number85113
ChargennummerZF387174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number85113
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tween™ 20 Surfact-Amps™ Reinigungslösung > Tween 20 Surfact-Amps Detergenzlösung; 50 ml