Learn More
Brannan™ Twaddle-Aräometer
Twaddle-Aräometer mit Schrotbelastung
13.50 € - 22.05 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Twaddle Hydrometer |
Schritten | 1 g/mL |
Zertifizierung/Konformität | UKAS |
Produktcode | Marke | Baumé-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Baumé-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12839207
|
Brannan™
63/099/8 |
0 bis 24 g/ml |
22.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12869177
|
Brannan™
10/106/0 |
138 bis 170 g/ml |
15.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12849177
|
Brannan™
10/103/0 |
48 bis 74 g/ml |
13.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für den Twaddle-Bereich von 0 bis 24 unterteilte 1.0 TW. 158 mmAufnahme geladen, Skalenteilung 1.0 TW, Genauigkeit ±1.0 TW, 0.5 TW ±0.5 TW bei 60 /60 °F. Kalibriert bei 15.6 °C.
Spezifikation
Je 1 | |
Twaddle Hydrometer | |
1 g/mL | |
UKAS |