Learn More
Brannan™ Aräometer nach Twaddell
Kaufen Sie geladene Twaddell-Hydrometer für den spezifischen Schwerkraftbereich 24 bis 48 g/ml
Marke: Brannan™ 63/099/9
Beschreibung
Für den Twaddle-Bereich von 0 bis 24 unterteilte 1.0 TW. 158 mm Spritze geladen, Skalenteilung 1.0 TW, Genauigkeit ±1.0 TW, 0.5 TW ±0.5 TW bei 60/60 °F. Kalibriert bei 15.6 °C.Spezifikation
Gehäuse 1Pack | |
±1Tw | |
250 mm |
Twaddle Hydrometer | |
1.0TW. | |
24 bis 48 g/ml |