Learn More
Thermo Scientific™ TV-1665 Vertikalrotor
Schleudern Sie Proben mit 65.000 U/min mit dem außergewöhnlichen TV-1665 Vertikalrotor.
Marke: Thermo Scientific™ 11672
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schleudern Sie Proben mit 65.000 U/min mit dem außergewöhnlichen Thermo Scientific™ TV-1665 Vertikalrotor.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall WX 80, 90, 100 Standzentrifuge der Ultra Serie
Empfohlen für:
Ideal für Gradientenanwendungen geeignet.
Spezifikation
TV-1665 Vertikalrotor | |
Vertikalrotor | |
414.357 × g | |
87,8 mm | |
9,8 | |
13 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
383.209 × g |
Titan | |
16 x 6 ml | |
65.000 U/min | |
74,6 mm | |
66 mm | |
19,9 lb. (9,07 kg) | |
0° | |
352.062 × g |