missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Turb™ Tragbare Trübungsmessgeräte der Serie 355

Diese tragbaren Trübungsmessgeräte sind ideal für die Punktanalyse im Feld.

Marke:  WTW™ 600312

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11788414

  • 2215.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Tragbares Trübungsmessgerät
  • Genauigkeit von & plusmn; 2 % des Messwerts oder & plusmn; 0.1 NTU
  • Inkl. Tragetasche, 3 Kalibrierstandards (0.02- 10-1000 NTU), 2 leere 25 x 45 m, 15-ml-Probenvolumen-Küvetten, Reinigungstücher und 4 AAA-Batterien
  • Automatische 1-bis 3-Punkt-Kalibrierung
  • Zur Tüpfelanalyse im Feld - insbesondere für alle Anwendungen
  • Auflösung von 0.01 NTU von 1 bis 9.99, 0.1 NTU von 10.0 bis 99.9, 1 NTU von 100 bis 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Tragbares Trübungsmessgerät
LCD
Automatisch
15 ml
IP67.
0,01 NTU von 1 bis 9,99, 0,1 NTU von 10,0 bis 99,9, 1 NTU von 100 bis 1000
48 mm
CE, US EPA 180.1
1,22 kg
Wolfram-Lampe
14 s
Tragetasche, 3 Kalibrierstandards (0.02- 10-1000 NTU), 2 leere 25 x 45 m, 15-ml-Probenvolumen-Küvetten, Reinigungstücher und 4 AAA-Batterien
Zur Tüpfelanalyse im Feld - insbesondere für alle Anwendungen
±2 % des Messwerts oder ±0.1 NTU, letzte Dezimalstelle im Bereich 1 bis 500 NTU, ±3 % des Messwerts im Bereich 500 bis 1100 NTU
70 mm
4 Micro (AAA) Alkali-Mangan
0 °C bis 50 °C
2 Jahre
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote