Learn More
Wolframsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tungstic acid |
| Farbe | Grün-Gelb bis Gelb |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min |
| Strukturformel | H2WO4 |
| Merck Index | 15, 9998 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and alkalies |
| Formelmasse | 249.86 |
| Reinheit (%) | ≥99% |
| Mehr anzeigen |