Beschreibung
Tungsten(V) ethoxide is used as an intermediate for sol-gel coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tungsten(V) ethoxide |
Siedepunkt | 110°C to 115°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Strukturformel | W(OC2H5)5 |
Menge | 2 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hydrocarbons. |
Formelmasse | 409.15 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z16K003 | Analysenzertifikat | 17/12/2024 | 041794.04,041794.09 |
X14K008 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | 041794.04,041794.09 |
W03K051 | Analysenzertifikat | 16/09/2024 | 041794.04,041794.09 |
U30I002 | Analysenzertifikat | 19/09/2022 | 041794.04,041794.09 |
E06X003 | Analysenzertifikat | 28/12/2021 | 041794.04,041794.09 |