Learn More
Wolfram-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, NH3-Lösung, 0.1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 500 mL |
Farbe | Farblos |
MDL-Nummer | 11461 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tungsten solution 1000 ppm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wolfram-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, NH3-Lösung, 0.1 M, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur