Learn More
Kartell™ VERBINDER 4-6MM 4-6
Polyethylen-Schnellkupplungen bieten eine schnelle, flexible und sichere Alternative zu teuren Adaptern. Kartell™ konische Schlauchkupplungen verbinden Glas-, Gummi- oder Kunststoffrohre fest miteinander.
Marke: Kartell™
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Verbinden von Schläuchen aus Glas, Gummi oder Kunststoff
- Das Verbindungsstück ermöglicht eine feste Verbindung
- Ersetzt teure Adapter