Learn More
Karl Hecht™ Schlauchverbinder, Polypropylen
Zum Verbinden von zwei oder mehreren Schlauchstücken miteinander oder nacheinander. Der Karl Hecht™ Schlauchanschluss aus Polypropylen nutzt Widerhaken für eine sichere Versiegelung.
Marke:  Karl Hecht™ 44171010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10003821
  • 5.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen.
  • In 1:1- und 1:2-Konfiguration erhältlich.
  • Gerade, als T-Form und Y-Form erhältlich.
  • Schlauchanschluss mit Stecktülle für eine sichere Abdichtung.
Spezifikation
Spezifikation
Universell, gerade
Schlauchverbinder
Rund
Polypropylen
5 bis 17 mm Innendurchmesser
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Schlauchverbinder, Polypropylen > Beschreibung: Gerader Universal-Schlauchanschluss: Rund, Schlauchgröße: 5 bis 17 mm Innendurchmesser